Läs mer
Benoxaprofen metylester, Mikromol™
Produktkod. 30050033
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050033 25 mg
1 options
Produktkod. 30050033 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1828.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Benoxaprofen metylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benoxaprofen Methyl Ester
CAS 87498-09-7
Analyt- eller komponentnamn Benoxaprofen Methyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H14 Cl N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid methyl ester, (+/-)-Benoxaprofen methyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H14ClNO3/c1-10(17(20)21-2)12-5-8-15-14(9-12)19-16(22-15)11-3-6-13(18)7-4-11/h3-10H,1-2H3
LEDER COC(=O)C(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn Metyl 2-[2-(4-klorofenyl)-1,3-bensoxazol-5-yl]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 315.75
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 315,0662 g/mol