Läs mer
Benoxaprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benoxaprofen |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 301.0506 |