Läs mer
Benserazid hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30460959
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460959 10 mg
1 options
Produktkod. 30460959 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1282.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benserazide Hydrochloride
CAS 14919-77-8
Analyt- eller komponentnamn Benserazide Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H15 N3 O5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyfenyl)metyl]propanhydrazid; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 293.7
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 293,0778 g/mol