Läs mer
Benserazid hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17962346
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17962346 250 mg
1 options
Produktkod. 17962346 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1282.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Benserazid hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benserazide Hydrochloride
CAS 14919-77-8
Analyt- eller komponentnamn Benserazide Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H15 N3 O5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
LEDER Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyfenyl)metyl]propanhydrazid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 293.7
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 293,0778 g/mol