Läs mer
Benserazidhydroklorid
Beskrivning
Hämmare av L-aromatisk aminosyra dekarboxylasBenserazid hydroklorid används som antiparkinson. Det är en perifer dekarboxylashämmare. Det används som hämmare för aromatisk L-aminosyra dekarboxylas. Dessutom fungerar det som hämmare av tyrosinhydroxylas (TH) och tryptofanhydroxylas (TPH)-hämmare.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylaseBenserazide hydrochloride is used as an antiparkinsonian. It is a peripheral decarboxylase inhibitor. It is used as an inhibitor for aromatic L-aminoacid decarboxylase. Further, it serves as an inhibitor of tyrosine hydroxylase (TH) and Tryptophan hydroxylase (TPH) inhibitor.
Solubility
Soluble in water, dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in ethanol and acetone.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benserazide hydrochloride |
| Smältpunkt | 146°C to 148°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Känslighet | Light sensitive |
| Merck Index | 14,1050 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in ethanol and acetone. |
| Formel vikt | 293.7 |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning