Läs mer
Benserazid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30135540
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135540 100 mg
30135898 5 g
17944945 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB120500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14919-77-8
Molekylformel C10 H15 N3 O5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 293.7
Synonym Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyfenyl)metyl]propanhydrazid; hydroklorid
LEDER Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benserazide Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Formel vikt 293.0778