Läs mer
Bensulfuron-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bensulfuron-methyl |
| Analyt- eller komponentnamn | Bensulfuron-methyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 410.0896 |