Läs mer
Bensulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bensulfuron (Free Acid) |
| CAS | 99283-01-9 |
| Molekylformel | C15 H16 N4 O7 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]methyl]benzoic acid, Bensulfuron, Bensulfuron (Free Acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N4O7S/c1-25-11-7-12(26-2)17-14(16-11)18-15(22)19-27(23,24)8-9-5-3-4-6-10(9)13(20)21/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,20,21)(H2,16,17,18,19,22) |
| LEDER | COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)Cc2ccccc2C(=O)O)n1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoylmethyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.38 |
| Formel vikt | 396.074 |