Läs mer
Bensulide 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bensulide |
| CAS | 741-58-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bensulide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H24 N O4 P S3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24NO4PS3/c1-12(2)18-20(21,19-13(3)4)22-11-10-15-23(16,17)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15H,10-11H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OP(=S)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-di(propan-2-yloxy)phosphinothioylsulfanylethyl]benzenesulfonamide |
| Visa mer |