Läs mer
Bensulide, TRC
Produktkod. 30335759
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30335759 2.5 g
1 options
Produktkod. 30335759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1660002.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bensulide
CAS 741-58-2
Molekylformel C14 H24 N O4 P S3
Kvantitet 2.5 g
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diisopropyl ester, S-ester with N-(2-mercaptoethyl)benzenesulfonamide (7CI,8CI), Bensulide, Betasan, Disan, Disan (pesticide), N-[2-(O,O-Diisopropyldithiophosphoryl)ethyl]benzenesulfonamide, O,O-Diisopropyl 2-(benzenesulfonamido)ethyl dithiophosphate, O,O-Diisopropyl S-(2-benzenesulfonylaminoethyl) phosphorodithioate, Prefar, R 4461, S-β-(Benzenesulfonamido)ethyl O,O-diisopropyl dithiophosphate, SAP, SAP (herbicide)
InChI formel InChI=1S/C14H24NO4PS3/c1-12(2)18-20(21,19-13(3)4)22-11-10-15-23(16,17)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15H,10-11H2,1-4H3
LEDER CC(C)OP(=S)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn N-[2-di(propan-2-yloxy)phosphinothioylsulfanylethyl]benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 397.51
Formel vikt 397.0605