Läs mer
Bensultap 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bensultap |
| CAS | 17606-31-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bensultap |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N O4 S4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO4S4/c1-18(2)15(13-23-25(19,20)16-9-5-3-6-10-16)14-24-26(21,22)17-11-7-4-8-12-17/h3-12,15H,13-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(CSS(=O)(=O)c1ccccc1)CSS(=O)(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(benzenesulfonylsulfanyl)-N,N-dimethylpropan-2-amine |
| Visa mer |