Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Böjd adapter
Beskrivning
- Konstruerad av DURAN™ slang
- Med NS-uttag
- Hål: 2,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Böjd uttagsadapter |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |