Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Böjd adapter
Produktkod. p-8005955
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32 Övre Sockel, 29/32 NS Nedre Sockel
Typ:
Böjd konadapter
Böjd uttagsadapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11816084
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05095001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Möjliggör slanganslutningar. Lenz Laborglasinstrumente™ Böjda adaptrar har en böjd glasolivolj på 90° .
  • Konstruerad av DURAN™ slang
  • Med NS-uttag
  • Hål: 2,5 mm
Specifikationer
Typ Böjd konadapter
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 14/23