Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter med NS kran, böjd
Produktkod. 10460513
Standard konisk fog:
NS 19/26
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10460513
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05098002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För destillationsslanganslutningar. Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter med NS Avstängningskran, Bent är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Böjt glas oliv vid 90° vinkel
  • Hål: 2,5 mm
  • Avstängningskran med massiv glasplugg
  • Temperatur- och kemikaliebeständighet
Specifikationer
Typ Böjd adapter med NS kran
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 19/26