Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter med NS kran, böjd
Standard konisk fog:
NS 19/26
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Böjt glas oliv vid 90° vinkel
- Hål: 2,5 mm
- Avstängningskran med massiv glasplugg
- Temperatur- och kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Böjd adapter med NS kran |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | NS 19/26 |