Läs mer
Corning™ Böjda utloppsrör
Produktkod. p-7184584 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
2,5 till 10 ml
25 till 100 ml
Produktkod. 16882120
Brand: Corning™ 6879
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Böjda utloppsrör för snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
  • Böjd
  • Inkluderar skyddshylsa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vinkel Böjd
Produkttyp Urladdningsrör
Material FEP, Polypropen
Volym (metrisk) 2,5 till 10 ml
För användning med (applikation) Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
För användning med (utrustning) 2,5 till 10 ml dispenser för flaska
Inkluderar Skyddshylsa
Längd (metrisk) 80 mm