Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Böjd mottagareadapter med olivglas
Produktkod. 11806134
Change view
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
11806134 NS 14/23 Varje
11886154 NS 19/26 Varje
11866204 NS 24/29 Varje
11876194 NS 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11806134 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05275001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00 SEK
    386.58 SEK / Paket med 1
    Save 132.42 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Möjliggör anslutning av en kondensor till en mottagande kolv. Lenz Laborglasinstrumente™ Böjda mottagareadaptrar med Glass Olive kan värmas direkt och tål typiska laboratorietermiska variationer.
  • NS-hylsa och NS-kon
  • 105° vinkel
  • Vakuumanslutning
  • Glas oliv med avloppsspets
  • Uppfyller DIN 12594 standarder
Specifikationer
Typ Böjd mottagareadapter med olivglas
Material Duran Glas
Certifikat och efterlevnad DIN 12594
Standard konisk fog NS 14/23