Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Böjd mottagareadapter med olivglas
Beskrivning
- NS-hylsa och NS-kon
- 105° vinkel
- Vakuumanslutning
- Glas oliv med avloppsspets
- Uppfyller DIN 12594 standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Böjd mottagareadapter med olivglas |
| Material | Duran Glas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12594 |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?