Läs mer
Bentamapimod, MedChemExpress
Beskrivning
Bentamapimod (AS 602801) is an ATP-competitive JNK inhibitor with IC50 of 80 nM, 90 nM, and 230 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bentamapimod |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 848344-36-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H23N5O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AS 602801 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (31.23 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |