missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bentazon-d7 |
| Förpackning | Glass Bottle |
| CAS | 131842-77-8 |
| Färg | White |
| Smältpunkt | 131°C to 134°C |
| Synonym | 3-Isopropyl-d7-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.32 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Kvalitet | Analytical Standard |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?