Läs mer
Bentazon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bentazone |
| Analyt- eller komponentnamn | Bentazone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 240.0569 |