Läs mer
Bentazone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bentazone |
| CAS | 25057-89-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bentazone |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O |
| IUPAC-namn | 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2λ^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.28 |
| Visa mer |