Läs mer
Benthiocarb, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12939424 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12939424 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12939424 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Benthiocarb28249-77-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benthiocarb
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 28249-77-6, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H16ClNOS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel QHTQREMOGMZHJV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)C(=O)SCC1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC-namn S-[(4-chlorophenyl)methyl] N,N-diethylcarbamothioate
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 257.776
PubChem CID 34192
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:35011
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only