Läs mer
MedChemExpress Bentiromide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.69% |
| CAS | 37106-97-1 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.42 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 250 mg/mL (618.17 mM) |