Läs mer
Bentonit, syralakad, Thermo Scientific™
Produktkod. 17322511 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17322511 100 g
17302511 1 kg
17312511 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17322511 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 471231000
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 70131-50-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bentonite
Aciditet 0,03 mg/KOH/g (fri syra)
Infrarött spektrum Följer strukturen
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Titrerbar syra ≤ 0,1 mg/KOH/g (fri syra)
Fysisk form Granulat