Läs mer
Bentonite, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15672930 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Drum with inliner
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672930 500 g Poly Bottle 500g
15662930 2.5 kg Drum with inliner 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15672930 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 285234500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
pH 7.0-10.5 (2 %, 20°C)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1302-78-9
MDL-nummer MFCD00130611
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bentonite
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 500 g
UN-nummer NONH for all modes of transport