Läs mer
Bentonite, sodium form
Produktkod. 11452458
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452458 500 g 500g
11462458 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15795.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bildar en kolloidal suspension i vatten
Bentonit, natriumform används som ett suspenderingsmedel, ett gelbindemedel, ett fyllmedel i keramik och ett katalysatorstöd. Natriumbentonit används i stor utsträckning som ett naturligt tätningsmedel i rekreationsdammar, mejeri- och avloppslaguner och stadsdeponier. På grund av dess kolloidala egenskaper används den i borrslam för olje- och gaskällor. På grund av dess svällningsegenskaper ger den en självtätande barriär med låg permeabilitet. Den kombineras med polymerer och förbättrar ytmodifieringarna, som används för reologiska eller tätande prestanda i geo-miljöapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bentonit, natriumform används som ett suspenderingsmedel, ett gelbindemedel, ett fyllmedel i keramik och ett katalysatorstöd. Natriumbentonit används i stor utsträckning som ett naturligt tätningsmedel i rekreationsdammar, mejeri- och avloppslaguner och stadsdeponier. På grund av dess kolloidala egenskaper används den i borrslam för olje- och gaskällor. På grund av dess svällningsegenskaper ger den en självtätande barriär med låg permeabilitet. Den kombineras med polymerer och förbättrar ytmodifieringarna, som används för reologiska eller tätande prestanda i geo-miljöapplikationer.
Löslighet Olösligt i vatten och bildar en kolloidal
lösning.
Anmärkningar
Bildar en kolloidal suspension i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1302-78-9
MDL-nummer MFCD00130611
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Bentonite
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water and forms a colloidal solution.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.