Läs mer
Benz[a]anthracen-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benz[a]anthracen-3-ol |
| CAS | 4834-35-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H12O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxybenz[a]anthracene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-16-7-8-17-15(10-16)6-5-14-9-12-3-1-2-4-13(12)11-18(14)17/h1-11,19H |
| LEDER | OC1=CC2=CC=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=C2C=C1 |
| IUPAC-namn | benzo[a]anthracen-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.29 |
| Visa mer |