Läs mer
Benz[a]antracen-7,12-dion, TRC
Produktkod. 18050910
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
18050910 5 g
1 options
Produktkod. 18050910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1979405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 2498-66-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H10 O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-12-6-2-1-5-11(12)9-10-15(16)17/h1-10H
LEDER O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC-namn benso[a]antracen-7,12-Dione
Molekylvikt (g/mol) 258.27
Formel vikt 258.0681
Procent renhet >95%