Läs mer
Benz[a]anthracene-7-acetic Acid-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benz[a]anthracene-7-acetic Acid-13C2 |
| CAS | 1794781-73-9 |
| Molekylformel | C1813C2H14O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O2/c21-20(22)12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11H,12H2,(H,21,22)/i12+1,20+1 |
| LEDER | O[13C](=O)[13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 2-benzo[a]anthracen-7-ylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.31 |
| Formel vikt | 288.1061 |