Läs mer
Benz[a]anthracene-7-acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benz[a]anthracene-7-acetonitrile |
| CAS | 63018-69-9 |
| Molekylformel | C20H13N |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N/c21-12-11-19-17-8-4-2-6-15(17)13-20-16-7-3-1-5-14(16)9-10-18(19)20/h1-10,13H,11H2 |
| LEDER | N#CCc1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 2-benzo[a]anthracen-7-ylacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vikt | 267.1048 |