missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benz[a]anthracene-7-chloromethane-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benz[a]anthracene-7-chloromethane-13C |
| CAS | 1391054-60-6 |
| Molekylformel | C1813CH13Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-Chloromethylbenz[a]anthracene-13C1, NSC 30973-13C1 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13Cl/c20-12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11H,12H2/i12+1 |
| LEDER | Cl[13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 7-(chloro(1^{13}C)methyl)benzo[a]anthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.75 |
| Formel vikt | 277.0739 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?