Läs mer
Benz[a]anthracene-7-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benz[a]anthracene-7-methanol |
| CAS | 16110-13-7 |
| Molekylformel | C19H14O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 7-(Hydroxymethyl)benz[a]anthracene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O/c20-12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11,20H,12H2 |
| LEDER | OCc1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | benzo[a]anthracen-7-ylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vikt | 258.1045 |