missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benz[a]anthracene-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[a]anthracene D12 |
| CAS | 1718-53-2 |
| Molekylformel | C18 2H12 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzo(a)anthracene D12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c3c(c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c34)c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]anthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.36 |
| Formel vikt | 240.1692 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?