Läs mer
Benz[a]antracen, TRC
Produktkod. 30331611
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30331611 500 mg
1 options
Produktkod. 30331611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB183560500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benz[a]anthracene
CAS 56-55-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H12
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,2-Benz[a]anthracene, 1,2-Benzanthracene, 1,2-Benzanthrene, 1,2-Benzoanthracene, 2,3-Benzophenanthrene, Anthracenes, benz(a)anthracenes, Benz(a)anthracenes, Benzanthracene, Benzanthrene, Benzo[a]anthracene, Benzo[b]phenanthrene, Benzoanthracene, NSC 30970, Tetraphene, Benzo(a)anthracene
InChI formel InChI=1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
LEDER c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
IUPAC-namn benzo[a]antracen
Molekylvikt (g/mol) 228.29
Formel vikt 228.0939