missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benz[l]aceanthrylen-1(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benz[l]aceanthrylen-1(2H)-one |
| CAS | 85319-78-4 |
| Molekylformel | C20H12O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Cyclopenta[no]benz[a]anthracen-12(11H)-one, Cyclopenta[no]tetraphen-1(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O/c21-17-11-14-6-3-5-13-10-15-9-8-12-4-1-2-7-16(12)19(15)20(17)18(13)14/h1-10H,11H2 |
| LEDER | O=C1Cc2cccc3cc4ccc5ccccc5c4c1c23 |
| IUPAC-namn | pentacyclo[11.6.1.02,11.03,8.017,20]icosa-1(20),2(11),3,5,7,9,12,14,16-nonaen-19-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.31 |
| Formel vikt | 268.0888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?