Läs mer
Benz[l]aceanthrylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benz[l]aceanthrylene |
| CAS | 211-91-6 |
| Molekylformel | C20 H12 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benz[l]aceanthrylene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12/c1-2-7-17-13(4-1)8-9-16-12-15-6-3-5-14-10-11-18(19(14)15)20(16)17/h1-12H |
| LEDER | C1=Cc2c3c1cccc3cc4ccc5ccccc5c24 |
| IUPAC-namn | pentacyclo[11.6.1.02,11.03,8.017,20]icosa-1(20),2(11),3,5,7,9,12,14,16,18-decaene |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vikt | 252.0939 |