missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzal Camphor |
| CAS | 15087-24-8 |
| Molekylformel | C17H20O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-benzylidene camphor, unisol, +-1,7,7-trimethyl-3-phenylmethylene bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,3z,4s-1,7,7-trimethyl-3-phenylmethylidene bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4s-3-benzylidenebornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-3-phenylmethylene-, 1r,4s |
| InChI-nyckel | OIQXFRANQVWXJF-LIQNAMIISA-N |
| LEDER | CC1(C2CCC1(C(=O)C2=CC3=CC=CC=C3)C)C |
| IUPAC-namn | (1S,2Z,4R)-2-benzylidene-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.346 |
| PubChem CID | 6436732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?