Läs mer
Benzaldehyde-13C Semicarbazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzaldehyde-13C Semicarbazone |
| CAS | 1331636-03-3 |
| Molekylformel | C713CH9N3O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Hydroxybenzaldehyde-13C Semicarbazone, Benzylidenesemicarbazide-13C, NSC 1591-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+/i8+1 |
| LEDER | N[13C](=O)N\N=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [(E)-benzylideneamino]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.17 |
| Formel vikt | 164.0779 |