Specifikationer
| CAS | 100-52-7 |
| Smältpunkt | -26°C |
| pH | 5.9 |
| Kokpunkt | 179°C |
| Förpackning | Plastic Coated Glass bottle |
| Molekylformel | C7H6O |
| MDL-nummer | 3299 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formel vikt | 106.12g/mol |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Benzaldehyde
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .