Läs mer
Bensaldehyd, 99+%
Description
Bensaldehyd används vanligtvis som en prekursor för att framställa olika organiska föreningar, som används som läkemedel, färgämnen, parfymer, smakämnen, fotografiska kemikalier och plasttillsatser. Det används som lösningsmedel för oljor och hartser. Bensaldehyd används vidare som en byggsten för en rad aminosyror som fenylglycin, som används som en sidokedja i olika antibiotika. Det är inblandat som ett vitmedel i zinkgalvaniseringsprocesser och som en livsmedels- och dofttillsats. Den är aktiv mellanprodukt för tillverkning av bensoesyra, luktämnen och smakämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | -26 °C |
| Kokpunkt | 178 °C till 179 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Procent renhet | 99+% |
| Fysisk form | Vätska |
Safety and Handling
- Benzaldehyde
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: benzaldehyde