missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzaldehyde-alpha-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzaldehyde-alpha-d1 |
| CAS | 3592-47-0 |
| Molekylformel | C7 D H5 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde-formyl-d (8 CI, 9 CI, ACI), Benzaldehyde-α-d (7 CI), 1-d1-Benzaldehyde, Benzaldehyde-1-d, Benzaldehyde-carbonyl-d, Benzaldehyde-α-d1, Deuterio(phenyl)methanone, α-Deuteriobenzaldehyde, Benzaldehyde-α-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6 H/i6D |
| LEDER | [2 H]C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | deuterio(phenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.1281 |
| Formel vikt | 107.0481 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?