Läs mer
Benzaldehyde azine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11462348
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462348 500 g 500g
11447707 25 g 25g
11452348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15721.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 588-68-1
Molekylformel C14H12N2
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00016876
InChI-nyckel CWLGEPSKQDNHIO-JOBJLJCHSA-N
Synonym 1,2-dibenzylidenehydrazine, n-z-benzylideneamino-1-phenylmethanimine, 1,2-di e-benzylidene hydrazine, e-n-e-benzylideneamino-1-phenylmethanimine
PubChem CID 5371793
LEDER C(=N/N=C/C1=CC=CC=C1)\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzaldehyde azine
Smältpunkt 91°C to 95°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 2208840
IUPAC-namn (Z)-N-[(Z)-benzylideneamino]-1-phenylmethanimine
Formel vikt 208.27
Procent renhet 99%