Läs mer
Benzaldehyde-d6, CDN
Produktkod. 30313936
Change view
Kvantitet:
0.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313936 0.5 g 0.5g
30319170 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313936 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND00050.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzaldehyde-d6
CAS 17901-93-8
Molekylformel C7 D6 O
Kvantitet 0.5 g
Synonym Benzaldehyde-d6 (8 CI, 9 CI, ACI), Benzylalcohol D5 (Phenyl D5)
InChI formel InChI=1 S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H]C(=O)c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn deuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone
Molekylvikt (g/mol) 112.16
Formel vikt 112.0795 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 96% Chemical Purity