missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzaldehyde-d6, CDN

Produktkod. 30319170
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319170 5 g -
30313936 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319170 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND00055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzaldehyde-d6
CAS 17901-93-8
Molekylformel C7 D6 O
Kvantitet 5 g
Synonym Benzaldehyde-d6 (8 CI, 9 CI, ACI), Benzylalcohol D5 (Phenyl D5)
InChI formel InChI=1 S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H]C(=O)c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn deuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone
Molekylvikt (g/mol) 112.16
Formel vikt 112.0795 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 96% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.