Läs mer
Benzaldehyde dimethyl acetal, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzaldehyde dimethyl acetal |
| CAS | 1125-88-8 |
| Molekylformel | C9H12O2 |
| MDL-nummer | MFCD00008491 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | COC(C1=CC=CC=C1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Procent renhet | 97% |