Läs mer
Benzaldehyde dimethyl acetal, 99%
Produktkod. 11464473
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464473 100 g 100g
11474473 500 g 500g
11484473 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11009.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1125-88-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Används i grönsakssmaker som persilja och morötter. För mandel, nötter, frukt, viol och andra nöt- och blomdofter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Används i grönsakssmaker som persilja och morötter. För mandel, nötter, frukt, viol och andra nöt- och blomdofter.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1125-88-8
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.193
MDL-nummer MFCD00008491
InChI-nyckel HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
IUPAC-namn dimetoximetylbensen
LEDER COC(C1=CC=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzaldehyde dimethyl acetal
Densitet 1.014
Kokpunkt 196°C
Flampunkt 69°C (156°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.4935
Kvantitet 100 g
Beilstein 2044501
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 152.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzaldehyde dimethyl acetal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.