Läs mer
Bensaldehyd dimetylacetal, TRC
Produktkod. 30332237
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30332237 10 g
1 options
Produktkod. 30332237 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB18390010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 1125-88-8
Molekylformel C9H12O2
Kvantitet 10 g
Synonym (Dimethoxymethyl)benzene, Dimethoxyphenylmethane, NSC 286137, Phenyldimethoxymethane, alpha,alpha-Dimethoxytoluene, alpha-Methoxybenzyl Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
LEDER COC(OC)c1ccccc1
IUPAC-namn dimetoxymetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837