Läs mer
Bensaldehyd, Mikromol™
Beskrivning
Bensaldehyd
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzaldehyde |
| CAS | 100-52-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzaldehyde |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C7 H6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H |
| LEDER | O=Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | Bensaldehyd |
| Visa mer |