Läs mer
Benzaldehyde-(phenyl-13C6), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzaldehyde-(phenyl-13C6) |
| CAS | 153489-14-6 |
| Molekylformel | 13C6H5CHO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzenecarbonal-(phenyl-13C6), Phenylformaldehyde-(phenyl-13C6), Phenylmethanal-(phenyl-13C6), Benz-13C6-aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1 |
| LEDER | O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | (1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatrienecarbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.08 |
| Formel vikt | 112.062 |